Learn More
Gold slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Premion™, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Approx.0.97g/slug
dietro preventivo - 1332.63€
Identificatori chimici
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Formula molecolare | Au |
Molecular Weight (g/mol) | 196.97 |
Numero MDL | MFCD00003436 |
InChI Key | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
PubChem CID | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
IUPAC Name | gold |
SMILES | [Au] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11410320
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013394.KG |
1 Pc. |
279.39€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15444755
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013394.KJ |
5 Pc. |
1332.63€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11420320
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013394.KM |
25 Pc. |
dietro preventivo
pezzi 25 |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Gold slugs are used in thermal evaporation and electrodes (quartz oscillator, light-emitting diodes, and laser diodes).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
gold |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Specifica
Gold | |
7440-57-5 | |
99.99% (Metals basis) | |
MFCD00003436 | |
Soluble in hot sulfuric acid and aqua regia. Insoluble in water and acid. | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
Slug |
Golden | |
Gold colored slug | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
gold | |
23985 | |
Odorless |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures