Learn More
Gold powder, spherical, APS 1.5-3.0 micron, 99.96+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Apparent density 40-70g/in3, Tap density: 4.0-9.0g/cm3
94.27€ - 1370.82€
Identificatori chimici
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Formula molecolare | Au |
Molecular Weight (g/mol) | 196.97 |
Numero MDL | MFCD00003436 |
InChI Key | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
PubChem CID | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
IUPAC Name | gold |
SMILES | [Au] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11369127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039818.MD |
250 mg |
94.27€
250mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11389127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039818.03 |
1 g |
288.44€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11379127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039818.06 |
5 g |
1370.82€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
gold |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Specifica
Gold | |
99.96+%, (metal basis) | |
MFCD00003436 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
gold | |
23985 | |
Spherical Powder |
7440-57-5 | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures