Learn More
Gold Nickel wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.85% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
150.75€ - 819.08€
Specifica
Materiale o nome chimico Gold Nickel wire
Nota nome 0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Au:Ni; 82:18 wt%
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD02091707
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11397908
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
036451.BS
10 cm
150.75€
10cm
11307918
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
036451.BW
50 cm
608.03€
50cm
11317918
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
036451.G1
1 m
819.08€
1m
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Gold Nickel wire
Au:Ni; 82:18 wt%
MFCD02091707
≈0.32g/10cm
0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed, Temper: soft
(metals basis)
99.85%
Wire
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H351-H317
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350-H372
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures