Learn More
Gold nanoparticles, 15nm, biotin-functionalized, PEGylated, OD50, supplied in purified water, 520nm absorption, Thermo Scientific™
200.90€ - 431.00€
Identificatori chimici
CAS 7440-57-5
Formula molecolare Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
Numero MDL MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15435825
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67101.&I
0.5 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15434525
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67101.&I
0.5 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15444525
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67101.XF
1 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
7440-57-5
196.97
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
gold
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Specifica
Gold nanoparticles
biotin-functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 520nm absorption
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
196.97
CHEBI:30050
Light sensitive
Red
7440-57-5
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
gold
23985
15nm
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold