Learn More
Gold(III) chloride, Premion™, 99.99% (metals basis), Au 64.4% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11339538
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Gold(III) chloride is used in colloidal gold solutions, in photography and as a print toning agent(gold toning), starting solution to form other gold compounds and a precursor for preparation of ultra pure gold metal. It is used in electroplating and electroless plating as an anode in an electric cell. Gold(III) chloride acts as a gold catalyst and cell body stains for bright field and dark field microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13453-07-1
Formula molecolare AuCl3
Numero MDL MFCD00014172
Specifica
Materiale o nome chimico Gold(III) Chloride
Punto di fusione 180° (sublimation)
Colore Red
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metal basis)
Numero UN 3260
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol,ether and slightly soluble in liquid ammonia.
Peso formulazione 303.33
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto Red crystalline
Densità 3.90 g/cm3
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gold(III) chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Gold chloride