Learn More
Gold(I) chloride, Premion™, 99.99% (metals basis), Au 84.2% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304038
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
As intermediates. Also In Chemicals, pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-29-8
Formula molecolare AuCl
Molecular Weight (g/mol) 232.42
Numero MDL MFCD00046175
InChI Key FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
PubChem CID 27366
ChEBI CHEBI:30078
IUPAC Name chlorogold
SMILES [Cl-].[Au+]
Spezifikation
Materiale o nome chimico Gold(I) chloride
Punto di fusione 289°C (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,4515
Informazioni di solubilità Very slightly soluble in water. soluble in HCl,HBr organic solvents.
Peso formulazione 232.42
Percent Purity 99.99%
Grado Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 84.2% min.
Odore Odorless
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 7.57 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt