Learn More
Gold Germanium slug, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length, Premion™, 99.9997% (metals basis), Thermo Scientific™
490.44€ - 1737.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Gold Germanium slug |
---|---|
Nota nome | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso | Au:Ge; 88:12 wt% |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Numero MDL | MFCD02091706 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15463495
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014172.KG |
1 Pc. |
490.44€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15473495
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014172.KJ |
5 Pc. | N/A | ||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Gold Germanium slug | |
Au:Ge; 88:12 wt% | |
MFCD02091706 | |
Premion™ | |
≈2.9g/slug |
6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length | |
(metals basis) | |
99.9997% | |
Odorless | |
Slug |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures