Learn More
Gold Chloride Trihydrate ACS, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 15702262 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
MP Biomedicals™ Gold Chloride Trihydrate ACS for microanalysis of rubidium, cesium and in the determination of alkaloids.
  • Used for microanalysis of rubidium, cesium and in the determination of alkaloids.
  • Usually used as a harbinger for the preparation of gold (Au) nanoparticles.
  • It is used in the control rods of nuclear reactors and in the manufacturing of electric light filaments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Gold Chloride
Nota nome Trihydrate
CAS 16961-25-4
Quantità 1 g
Formula molecolare AuCl4H
Sinonimo Tetrachlorogold (III) Hydrate
InChI Key VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
SMILES Cl.Cl[Au](Cl)Cl
IUPAC Name trichlorogold hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 339.77
Peso formulazione 393.8
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gold Chloride Trihydrate, ACS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.