Learn More
Gold, 99.99%, (trace metal basis), shot, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
296.00€ - 1410.00€
Identificatori chimici
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Formula molecolare | Au |
Molecular Weight (g/mol) | 196.97 |
Numero MDL | MFCD00003436 |
InChI Key | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
PubChem CID | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
IUPAC Name | gold |
SMILES | [Au] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10362450
|
Thermo Scientific Acros
437140010 |
1 g | Glass bottle |
296.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10372450
|
Thermo Scientific Acros
437140050 |
5 g | Glass bottle |
1410.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysisIdentificatori chimici
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
gold |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Specifica
Gold | |
7440-57-5 | |
Au | |
MFCD00003436 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
gold | |
23985 | |
196.97 | |
Pellets/Beads |
Golden | |
99.99% | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
Trace Metal |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Gold, shot