Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Rabbit IgG (Heavy chain) Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 488
Goat Recombinant Superclonal Secondary Antibody
Marque:  Invitrogen™ A27034SAMPLE
66.22 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24108" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15677868
  • 80.75€ / 0.05mg
Prenez soin de vos progrès
Utilisez le code promo 24108 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The sensitivity and specificity of each lot is confirmed using ELISA. Minimal cross-reactivity with mouse, rat, human, bovine, guinea pig and donkey IgG is observed. Recombinant antibodies are produced using specific genes that code for the desired antibodies. These genes are cloned into an expression vector and expressed in vitro. The advantages of recombinant antibodies include: better specificity, animal origin-free formulation, and more lot-to-lot consistency.
Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rabbit IgG (Heavy chain)
Recombinant Superclonal
Alexa Fluor 488
Goat
Gravity column chromatography
RUO
Rabbit
Secondary Antibody
IgG
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
1 mg/mL
PBS with 5mM sodium azide
Recombinant full-length protein.
50 μg
Secondary
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis