Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) GN-6 Membrane, 0.45 μm
Certified 0.45 μm membrane for microbiological analysis meets or surpasses regulatory specifications.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 66068
Codice prodotto. 17124541
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Designed for laboratory applications only
  • Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
White
MCE
5 x 200/Pk.
Gridded
Bulk with Parchment Separators
0.45 μm
Gamma Irradiated
47 mm