Learn More
Thermo Scientific™ GM 6001, Negative Control
53.00€ - 233.00€
Specifications
Descrizione Off-white
Content And Storage -30°C to -10°C
Da utilizzare con (applicazione) A cell impermeant negative control for the MMP inhibitor GM 6001
Formula molecolare C23H34N4O4
Peso formulazione 430.54
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantità Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantità Price Quantity & Availability  
15456349
View Documents
Thermo Scientific™
J64386.M^
1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15446349
View Documents
Thermo Scientific™
J64386.#0
5 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
Off-white
A cell impermeant negative control for the MMP inhibitor GM 6001
430.54
Moisture Sensitive
Solid
-30°C to -10°C
C23H34N4O4
(N-t-Butoxycarbonyl-L-leucyl-L-tryptophan methylamide)
Soluble in DMSO