Learn More
Glycylglycine, 0.2M buffer soln., pH 7.5, Thermo Scientific™
48.45€ - 75.15€
Identificatori chimici
CAS 556-50-3
Formula molecolare C4H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 132.119
Numero MDL MFCD00008130
InChI Key YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC Name 2-[(2-aminoacetyl)amino]acetic acid
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15443079
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60282.AE
100 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15453079
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60282.AK
250 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
556-50-3
132.119
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:17201
C(C(=O)NCC(=O)O)N
C4H8N2O3
MFCD00008130
11163
2-[(2-aminoacetyl)amino]acetic acid
Specifica
Glycylglycine buffer soln.
Colorless
7.5
C4H8N2O3
MFCD00008130
C(C(=O)NCC(=O)O)N
132.119
CHEBI:17201
556-50-3
0.2 M
Liquid
Odorless
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
2-[(2-aminoacetyl)amino]acetic acid
11163
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes