Learn More
Glycine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. p-5391633 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Identificatori chimici
CAS 56-40-6
Formula molecolare C2H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 75.07
Numero MDL MFCD00008131
InChI Key DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC Name Acido 2-amminoacetico
SMILES NCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Glycine
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Quantità 500 g
Peso formulazione 75.07
Gravità specifica 1L = 1.16kg
Grado Multi-Compendial/USP