Learn More
Glycine methyl ester hydrochloride, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Glycine methyl ester hydrochloride |
Nota nome | 98% |
Punto di fusione | 173°C to 177°C |
Colore | White |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Imballaggio | Plastic bottle |
Formula lineare | H2NCH2CO2CH3·HCl |
Quantità | 100 g |
Beilstein | 04,34 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Glycine methyl ester hydrochloride