Learn More
Glycerol, Anhydrous, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
164.00€ - 817.00€
Identificatori chimici
CAS | 56-81-5 |
---|---|
Formula molecolare | C3H8O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 92.09 |
Numero MDL | MFCD00004722 |
InChI Key | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn |
PubChem CID | 753 |
ChEBI | CHEBI:17754 |
IUPAC Name | propan-1,2,3-triolo |
SMILES | OCC(O)CO |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15548224
|
Avantor J.T.Baker
4043-00 |
500 mL | HDPE Pressure Bottom Poly Bottle |
164.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15558224
|
Avantor J.T.Baker
4043-01 |
4 L | Poly Bottle |
817.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- For enzyme stabilization, freezing and electrophoresis buffers; For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Identificatori chimici
56-81-5 | |
92.09 | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
753 | |
propan-1,2,3-triolo |
C3H8O3 | |
MFCD00004722 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
CHEBI:17754 | |
OCC(O)CO |
Specifica
Glycerol | |
56-81-5 | |
C3H8O3 | |
1L = 1.26kg | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
propan-1,2,3-triolo | |
753 | |
92.1 |
Anhydrous | |
199.00°C | |
MFCD00004722 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
OCC(O)CO | |
92.09 | |
CHEBI:17754 | |
Ultrapure Bioreagent |