Learn More
Glycerol, 99+%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073044 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
C3H8O3, CAS Number-56-81-5, propanetriol, trihydroxypropane, glycyl alcohol, glycerol, glyceritol, glycerin, glycerine, osmoglyn, 1,2,3-propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, 2.5L, 290 deg.C, CHEBI:17754, Undesignated, 92.09g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, propane-1,2,3-triol, 18 deg.C, 4722 | CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
C3H8O3, CAS Number-56-81-5, glycerol, propanetriol, glycyl alcohol, glycerin, 1,2,3-trihydroxypropane, glycerine, 1,2,3-propanetriol, trihydroxypropane, osmoglyn, glyceritol, 1L, 290 deg.C, CHEBI:17754, Undesignated, 92.09g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, propane-1,2,3-triol, 18 deg.C, 4722
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Punto di fusione 18°C
pH 5
Punti di ebollizione 290°C
Imballaggio HDPE plastic bottle
Quantità 500 mL
Densità vapore 3.17
Peso formulazione 92.09g/mol
Pressione del vapore 0.003mbar 50
Forma fisica Very Viscous Liquid