Learn More
Glycerol, >99%, Highly Purified, MP Biomedicals™
226.00€
Identificatori chimici
CAS | 56-81-5 |
---|---|
Formula molecolare | C3H8O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 92.09 |
Numero MDL | MFCD00004722 |
InChI Key | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn |
PubChem CID | 753 |
ChEBI | CHEBI:17754 |
IUPAC Name | propan-1,2,3-triolo |
SMILES | OCC(O)CO |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11421112
|
MP Biomedicals
0219520491 |
1 L |
226.00€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Identificatori chimici
56-81-5 | |
92.09 | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
753 | |
propan-1,2,3-triolo |
C3H8O3 | |
MFCD00004722 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
CHEBI:17754 | |
OCC(O)CO |
Specifica
Glycerol | |
Colorless | |
>99% | |
C3H8O3 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
OCC(O)CO | |
92.09 | |
CHEBI:17754 | |
Highly Purified |
56-81-5 | |
1.2613 g/cu cm at 20°C (Lit.) | |
Odorless | |
MFCD00004722 | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
propan-1,2,3-triolo | |
753 | |
92.09 | |
Syrupy Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Store at Room Temperature (15 to 30°C).