Learn More
Glycerol, ≥99.0% (GC), Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120450 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
1 gal.
5 L
20 L
Imballaggio:
Aluminum bottle
Bottiglia in vetro
Poly bottle
Poly pail
Dimensione della confezione:
1L
20L
500mL
5L
Reagent Grade,≥99.0% (GC)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol
Punto di fusione 18°C
Colore Colorless
Densità 1.25g/mL
pH Neutral
Punti di ebollizione 290°C (1013 hPa)
Punto d'infiammabilità 160°C (320°F)
Punto di combustione 698°F
Odore Odorless
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOCH2CH(OH)CH2OH
Quantità 500 mL
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Informazioni di solubilità Completely miscible in water
Densità vapore 3.1 (vs air)
Peso formulazione 92.09g/mol
Pressione del vapore 1mmHg (20°C)
Percent Purity ≥99.0% (GC)
Forma fisica Liquid