Learn More
Glycerin, 100% Vegetable Based, U.S.P., J.T. Baker™
Marca: Avantor J.T.Baker 2142-01
Quantità | 500 mL |
---|---|
Imballaggio | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
56-81-5 | |
92.09 | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
753 | |
propan-1,2,3-triolo |
C3H8O3 | |
MFCD00004722 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
CHEBI:17754 | |
OCC(O)CO |
Specifica
Glycerin | |
199.00°C | |
C3H8O3 | |
500 mL | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
OCC(O)CO | |
92.09 | |
CHEBI:17754 | |
100% Vegetable Based |
56-81-5 | |
Narrow Mouth Amber Glass Bottle | |
MFCD00004722 | |
1L = 1.26kg | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
propan-1,2,3-triolo | |
753 | |
92.1 | |
USP |