Learn More
Cytiva Glutathione Sepharose™ 4 Fast Flow Media
Purificazione monofase di proteine marcate con GST e altre proteine glutatione S-transferasi o glutatione-dipendenti. Il terreno Glutathione Sepharose 4 Fast Flow è utilizzato per la purificazione di proteine marcate con GST da lisati batterici e altre proteine glutatione S-transferasi o glutatione-dipendenti.
Marca:  Cytiva 17-5132-03
Codice prodotto. 11505025
  • 8900.00€ / 500mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Glutathione coupled to Sepharose 4 Fast Flow via 10-carbon spacer arm
  • Protein binding capacity: ≈10mg recombinant GST/mL media (flowrate dependent)
  • Binding capacity and high flow properties allow scale-up
  • Mild elution conditions preserve protein antigenicity and function
  • Stable in all commonly used aqueous buffers
  • pH stability: 3 to 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
>10 mg/mL
<450 cm/hr.
Highly cross-linked 4% agarose
4% Highly Cross-linked Agarose
base matrix 150-250 cm/h, 100 kPa, XK 50/60 column, bed height 25 cm
500 mL
Glutathione and 10-carbon linker arm
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow is an affinity resin especially suited for purification of GST-tagged proteins in a batch mode or when scale up is needed.
10 Carbon Spacer Arm, 4% Agarose, 90 μm Particle Size
3 to 12
4°C to 30°C, 20% Ethanol
90 μm
Chromatography Media
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol