Learn More
Glutaraldehyde Solution (25%/Certified/BioReagent), Fisher BioReagents
54.15€ - 200.00€
Identificatori chimici
CAS 111-30-8, 7732-18-5
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00007025
InChI Key SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
IUPAC Name pentanedial
SMILES O=CCCCC=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10418543
SDS Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP2548-1
1 L Glass Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10545444
SDS Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP2548-4
4 L Glass Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Identificatori chimici
111-30-8, 7732-18-5
100.12
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
3485
pentanedial
C5H8O2
MFCD00007025
glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
CHEBI:64276
O=CCCCC=O
Specifica
Glutaraldehyde Solution
-5°C
100°C
1.060g/cm³
24.0 to 26.5 %
HC(O)(CH2)3CHO
15, 4508
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
pentanedial
3485
100.12
Certified
Liquid
25%
111-30-8, 7732-18-5
16.4mmHg at 20°C
C5H8O2
MFCD00007025
glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
O=CCCCC=O
100.12
CHEBI:64276
24.0 to 26.5%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
DANGER!
Emergency Overview
Toxic by inhalation. Harmful if swallowed. Causes burns by all exposure routes. May cause allergic respiratory and skin reaction.
NFPA
Health: 3
Flammability: 1
Instability: 1
SIGNAL WORD: DANGER!
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class 6.1, : Poison
Recommended Storage : KEEP REFRIGERATED or in a very cool place to retard polymerisation
Identificativo prodotto
  • Glutaric dialdehyde 25 % solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Glutaraldehyde