Learn More
GLRA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | GLRA2 |
---|---|
Concentrazione | 0.15 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16852224
|
Proteintech
13831-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16842224
|
Proteintech
13831-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Description
Glycine is an inhibitory neurotransmitter in the central nervous system. The glycine receptor (GlyR) is a member of the nicotinic acetylcholine receptor of ligand-gated ion channels. This receptor has important roles in a variety of physiological processes, especially in mediating inhibitory neurotransmission in the spinal cord and brain stem. GlyR is a pentameric receptor comprised of alpha and beta subunits. Four alpha-subunits (GLRA1, GLRA2, GLRA3, GLRA4) and one beta-subunit (GLRB) of GlyR have been identified.Specifications
GLRA2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P22771, P23416, Q7TNC8 | |
237213, 24397, 2742 | |
GLRA2 Fusion Protein Ag4743 | |
Primary | |
-20°C | |
GLRA2 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
GLR, GLRA2, glycine receptor, alpha 2 | |
GLRA2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |