Learn More
Labconco™ Glove Box Gloves, Sleeves and Hands
Glove box gloves, sleeves and hands are available in a variety of sizes, materials and thicknesses to suit your specific application. Choose from neoprene, latex, CSM or butyl.
575.00€ - 906.00€
Specifica
Hand Ambidestri
Product Type Glove Box Gloves
Sterilità Non-sterile
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Materiale Size Spessore (sistema imperiale) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Size Spessore (sistema imperiale) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
16467130
Vedere i documenti
Labconco™
5005601
Butyl 9.75 15 mil Black
906.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 31-07-2025
Aggiungi al carrello
11781489
Vedere i documenti
Labconco™
5005600
Neoprene 9.75 15 mil Black
575.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 31-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Glove Box Gloves - One pair/pack, one-piece, seamless, with O-rings
  • Neoprene - Size 9.75
    • 17 mil thickness
  • CSM (Chlorosulfonated polyethylene rubber) - Available in sizes 8.5 or 9.75
    • Also known as Hypalon
    • Resistant to abrasion, ozone and oxidizing chemicals
    • 15 mil thickness
  • Butyl - Available in sizes 8.5 and 9.75
    • Provides high impermeability to water vapor, gases and toxic chemicals
    • Resistant to oxygenated solvents and most oxidizing chemicals
    • 15 mil thickness
Glove Box Sleeves
  • Neoprene Straight Sleeves
    • For use with Neoprene or Latex Hands
    • With O-rings and springs
Glove Box Hands - For use with neoprene straight or accordian sleeves
  • Neoprene available in size 7.5, 9 or 10
    • 17 mil thickness
    • Lightweight and embossed with firm hold finish
  • Latex available in size 7 or 9
    • 9 mil thickness
    • White, surgical-type
Specifica
Specifica
Ambidestri
Glove Box Gloves
Non-sterile
ISO 9001