Learn More
Cole-Parmer™ Glassine Weighing Papers
Ensure complete sample transfer with glassine weighing paper. ™
39.25€ - 54.20€
Specifica
Product Type | Carta per pesata |
---|---|
Forma | Pozzetti quadrati |
Materiale | Carta |
Da utilizzare con (applicazione) | Keep balance pans clean |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11855212
|
Cole-Parmer™
01338-02 |
102 x 102mm |
42.55€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 19-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11865212
|
Cole-Parmer™
01338-04 |
152 x 152 mm |
54.20€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11845212
|
Cole-Parmer™
01338-00 |
7.6 x 7.6 cm |
39.25€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
Ensure complete sample transfer with glassine weighing paper. ™
- Keep balance pans clean
- Monouso
- Disponibile in tre formati
Specifica
Carta per pesata | |
Pozzetti quadrati | |
Carta | |
Keep balance pans clean |