Learn More
Hirschmann™ Tappi in vetro
Per la chiusura sicura di fiasche, flaconi, tubi e altri strumenti di laboratorio. I tappi cavi in vetro Hirschmann Instruments™ sono realizzati in vetro trasparente.
Marca:  Hirschmann™ 8900375
Codice prodotto. 30090396
  • 61.50€ / pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12 252
  • Available to fit a range of sizes
Specifica
Specifica
Per la chiusura ermetica di contenitori smerigliati standard
NS 19/26
Tappo
1 ciascuno
Vetro