Learn More
Cole Parmer™ Glass Stir Rods with Rubber Policeman
Soft borosilicate glass with rounded ends and removable rubber policeman.
Marca:  Cole Parmer™ 06369-54
Codice prodotto. 11725848
  • 27.20€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Borosilicate glass rod.
  • Rounded ends.
  • Pre-assembled.
  • Removable rubber policeman.
  • Glass is chemically resistant and can withstand temperatures up to 205°C without rubber policeman.
  • Autoclavable.
Specifica
Specifica
Autoclavable
8 in.
Glass, Rubber
Rubber policeman
Up to 205°C without rubber policeman
12/Pk.