Learn More
Rogo Sampaic™ Vasi in vetro per colorazione
Excellent for staining cells and tissues on microscope slides. Rogo Sampaic™ Glass Staining Jars are manufactured from clear soda lime glass with a stainless steel rack.
78.33€ - 86.91€
Specifica
Materiale Glass
Dimensioni (L x P) 105 x 85 mm
Lunghezza (sistema metrico) 105 mm
Larghezza (sistema metrico) 85 mm
Profondità (sistema metrico) 75 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Conteggio vetrini Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Conteggio vetrini Prezzo Quantità e disponibilità  
11766725
Vedere i documenti
Rogo Sampaic™
1143009
10 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11784126
Vedere i documenti
Rogo Sampaic™
BPL038
20 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • With lid
  • With removable rack
  • Capacity of 8 to 20 slides, depending on size
Specifica
Specifica
Glass
105 mm
75 mm
105 x 85 mm
85 mm