Learn More
Hecht Karl™ Glass Shot
36.00€
Specifica
Tipo Shot
Materiale Glass
Quantità 1 kg
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10368911
Vedere i documenti
Hecht Karl™
41401010
10 mm
36.00€
1kg
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-06-2025
Aggiungi al carrello
10777322
Vedere i documenti
Hecht Karl™
41401008
8 mm
36.00€
1kg
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-06-2025
Specifica
Shot
Glass
1 kg