Learn More
Macherey-Nagel™ Glass RP-2/UV254 TLC Plate
Specifica
Materiale | Glass RP-2 |
---|---|
Dimensione particelle | 5 to 17 μm |
Dimensione del poro | 60 Å |
Tipo | TLC Plate |
Indicatore fluorescente | UV254 |
Specifica
Glass RP-2 | |
60 Å | |
UV254 | |
0.75 mL/g | |
0.25 mm |
5 to 17 μm | |
TLC Plate | |
Active Plant Constituents, Steroids | |
∼500 m2/g |
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Glass RP-2/UV254 TLC Plate