Learn More
Hirschmann™ Glass Printed Scale Class A Volumetric Flask
Pursuant to the rules of the pre-packing regulation
159.00€ - 209.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass, Duran Glass |
---|---|
Graduated | Yes |
Classe | A |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11827112
|
Hirschmann™
2950180 |
100 mL |
179.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11863212
|
Hirschmann™
2950185 |
250 mL |
193.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11843212
|
Hirschmann™
2950173 |
30 mL |
159.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11853212
|
Hirschmann™
2950174 |
40 mL |
171.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11883212
|
Hirschmann™
2950187 |
330 mL |
209.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Blue graduation
- Certified conformity, with dated batch identification
- Non-ground
- Rimmed
- Printed scale on neck for simple and rapid identification of deviation of actual value from nominal value Calibrated for IN
Specifica
Borosilicate Glass, Duran Glass | |
Yes | |
A |