Learn More
Macherey-Nagel™ Glass Plate Nano-Adamant UV254
Specifica
Dimensione particelle | 2 to 10 μm |
---|---|
Dimensione del poro | 60 Å |
Tipo | Glass Plate |
Indicatore fluorescente | UV254 |
Volume dei pori | 0.75 mL/g |
Specifica
2 to 10 μm | |
Glass Plate | |
0.75 mL/g | |
0.20 mm |
60 Å | |
UV254 | |
∼500 m2/g |