Learn More
Rogo Sampaic™ Glass Lames
10.00€ - 15.45€
Specifica
Materiale | Glass |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 26 mm |
Colore | White |
Quantità | 50 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Edges | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Edges | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11832340
|
Rogo Sampaic™
BPB021 |
45° |
10.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11802350
|
Rogo Sampaic™
BPB027 |
90°, Cut |
15.45€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
Glass | |
26 mm | |
50 Pack |
76 mm | |
White | |
76 x 26 mm |