Learn More
Laboratories Sales™ Tubular Glass Injection Vials
High-quality tubular glass vials suitable for diagnostic, pharmaceutical and healthcare applications in the laboratory.
47.25€ - 65.60€
Specifica
Colore | Transparent |
---|---|
Dimensioni (sistema metrico) apertura | 20 mm |
Stile | Tubular |
Tipo | Injection Vial |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11728116
|
Laboratories Sales™
150870 |
20 mL |
47.25€
pezzi 95 |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11722997
|
Laboratories Sales™
150865 |
5 mL |
65.60€
pezzi 208 |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11792058
|
Laboratories Sales™
150826D |
10 ml |
58.40€
pezzi 160 |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Manufactured from Type 1B clear neutral glass
- Aluminum crimp seals and rubber stoppers available
- Hand crimping tools and de-cappers are also available
Specifica
Transparent | |
20 mm | |
Tubular | |
Injection Vial |