Learn More
Wheaton™ Glass Funnel
Marca:  Wheaton™ 419470
323.00 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11748859
  • 340.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-12-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1000 mL
USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A
Funnel
Glass
90mm Vacuum filter holder assemblies