Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glass-filled Nylon Connectors with PTFE Seals
Kimble™ Glass-filled Nylon Connectors with PTFE Seals are threaded connectors used for coupling two items with a GPI finish.
Marca:  DWK Life Sciences 747205-2020
39.90 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11802943
  • 42.00€ / Pezzo
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Usa il codice promozionale 24123 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Connectors have PTFE seals and FKM O-Rings
  • Blue glass-filled nylon
  • For use to 150°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
To connect standard rotary evaporator traps to vials
20-400 to 20-400
Connector
PTFE seals
Nylon