Learn More
Eppendorf™ Glass Cuvette
Designed for a variety of applications
108.00€ - 558.00€
Specifica
Tipo | Cuvette |
---|---|
Materiale | Glass |
Quantità | 1 Each |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Spectrophotometer |
Larghezza (sistema metrico) | 10 mm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15284566
|
Eppendorf™
4011100002 |
Model: 4011, semi-micro |
108.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15204576
|
Eppendorf™
4052102001 |
Model: 4052, flow-through |
558.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Optical glass composition
- Available in a variety of models and sizes
Specifica
Cuvette | |
1 Each | |
10 mm |
Glass | |
Spectrophotometer | |
Spectroscopy |