Learn More
SCAT DURAN™ Clear Round Laboratory Bottle with Wide Neck
Bottiglie da laboratorio in vetro borosilicato per laboratori con i più alti requisiti di qualità in termini di resistenza, comportamento termico e lunga durata.
Marca:  SCAT 501151
43.57 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13432619
  • 55.15€ / Pezzo
Everyday Lab Essentials
Usa il codice promozionale 24132 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Elevata resistenza alle influenze chimiche
  • Eccellente comportamento termico fino a 140°C
  • Lunga durata grazie all'elevata lavorazione
  • Completamente autoclavabile a 121 o 134°C
  • In varie dimensioni, forme e colori del filo
  • A scelta con collo rettificato o con ampia apertura del collo
  • Varianti con rivestimento protettivo disponibili
  • Incl. tappo a vite blu in PP
Specifica
Specifica
1000 mL
DURAN Laboratory bottle
GLS80
Autoclavable
Clear
Borosilicate Glass (3.3)
Wide neck opening
Round
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
SCAT DURAN™ Clear Round Laboratory Bottle with Wide Neck > Thread: GLS80, Volume: 1000 mL, Color: clear