Learn More
Labconco™ Glass Chamber Lids
For collector and drying chambers.
795.00€
Specifica
Tipo | Chamber Lid |
---|---|
Materiale | Tempered Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | Provides additional protection from solvents and corrosives that attach acrylic, such as acetonitrile |
Include | Rubber gasket |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10454092
|
Labconco™
7439900 |
9.5 in. | 24 cm | Freezone™ 4.5l freeze-dry system collectors/drying chambers or 12-port drying chamber |
795.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Recommended for applications in which solvents that damage acrylic are used
Specifica
Chamber Lid | |
Tempered Glass | |
Provides additional protection from solvents and corrosives that attach acrylic, such as acetonitrile | |
Rubber gasket |
Titolo del prodotto
Labconco™ Glass Chamber Lids