Learn More
Fisherbrand™ Struttura in vetro con microelettrodo pH con testa S7
With small diameters for use measuring pH on very small samples. Fisherbrand™ pH Microelectrodes can also be used for sample receptacles which are not very accessible.
310.00€ - 346.00€
Specifica
Materiale | Vetro |
---|---|
Intervallo di pH | 0 to 14 |
Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
Da utilizzare con (applicazione) | Capillary tubes, microtiter plates, tube tests and more |
Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1 m |
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Diametro (sistema metrico) corpo | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Diametro (sistema metrico) corpo | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11716908
|
Fisherbrand™
10052 |
BNC | 4 mm | 100 mm | N/A | ||||
11726209
|
Fisherbrand™
10099 |
S7 | 3 mm | 60 mm | N/A | ||||
11716209
|
Fisherbrand™
10051 |
S7 | 6 mm | 100 mm | N/A | ||||
Descrizione
- pH range of 0 to 14
- Temperature range of 0° to 80°C
- Body manufactured from glass
Specifica
Vetro | |
°° | |
1 m |
0 to 14 | |
Capillary tubes, microtiter plates, tube tests and more |