Learn More
RETSCH Sfere di vetro per mulini
For use with Retsch MM 200 Mixer Mills.
Marca: RETSCH 22.222.0002
Descrizione
- Ideal for disruption of biological cells
Specifica
Biglie | |
0.25 - 0.50 mm | |
500 g |
Vetro | |
Mulino centrifugo MM 200 |