Learn More
Witeg™ Sfere di vetro
Use Witeg™ Glass Beads as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones.
18.40€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10226554
|
Witeg™
1 540 005 |
5 mm |
18.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Solid
- Accessory for laboratory columns
- Range of diameters: between .5 mm and 8mm
Specifica
Biglie | |
Glass | |
1 kg |