Learn More
Ansell™ Gladiator™ 16-650 Series Heavy Weight Gloves
Designed for light-to-medium stress glass handling. Crinkle finish provides excellent wet and dry grip on slippery surfaces but also protects the hand from sharp edges.
166.00€
Specifica
Coating Material Natural Rubber Latex
Latex Free No
Product Type Heavyweight Gloves
Stile 16-650
Colore polso guanto Verde
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12670772
Vedere i documenti
Ansell™
16650080
8
166.00€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12650772
Vedere i documenti
Ansell™
16650100
10
166.00€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12660772
Vedere i documenti
Ansell™
16650070
7
166.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
12680772
Vedere i documenti
Ansell™
16650090
9
166.00€
12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Crinkle finish for grip on slipper surfaces and protection from sharp edges
  • Natural rubber coating
  • Cut-and-sewn construction
  • Interlock cotton liner
  • Fully-coated finish
  • Gauntlet cuff
Specifica
Specifica
Natural Rubber Latex
Heavyweight Gloves
Verde
Interlock Cotton
Good cushioning, good cut resistance
No
16-650
Guanto con manichetta
12 paia
16-650
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Ansell™ Gladiator™ 16-650 Series Heavy Weight Gloves