Learn More
Ansell™ Gladiator™ 16-500 Series Heavy Weight Gloves
Designed for light-to-medium stress glass handling. Crinkle finish provides excellent wet and dry grip on slippery surfaces but also protects the hand from sharp edges.
Marca:  Ansell™ 16500070
67.64 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12620772
  • 97.35€ / 12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ergonomically designed to follow the natural shape of the hand. A more natural glove shape delivers a better fit and makes for safer handling.
  • Good cushioning, good cut resistance, good comfort.
  • Crinkle finish for grip on slipper surfaces and protection from sharp edges
  • Natural rubber coating
  • Cut-and-sewn construction
  • Interlock cotton liner
  • 3/4 Dipped finish
  • Knitwrist cuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Natural Rubber Latex
Heavyweight Gloves
16-500
Knit
12 paia
16-500
No
7
Verde
Interlock Cotton
Good cushioning, good cut resistance
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Ansell™ Gladiator™ 16-500 Series Heavy Weight Gloves > Misura: 7