Learn More
Tappo a vite GL45 per bottiglia da laboratorio per terreni GL 45 Pyrex
Per facilitare il travaso di liquidi all'interno di un sistema di collegamento chiuso e sterile. Il tappo a viteGL45 per flacone da laboratorio GL45Pyrex™ è integrato in un sistema di collegamento Pyrex™ ideale per laboratori di chimica e biotecnologia.
Marca: Pyrex 4537/02
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Connection system screwcaps for Pyrex™ GL 45 media-lab bottles facilitate the transfer of liquids within a closed and sterile system, ideal for chemistry and biotechnology laboratories
- Begin by choosing a two or three port connection system screwcap, add tubing adapters and inserts to attach tubing
- Four different tubing diameters can be accommodated (OD 1.6mm, 3.0mm, 3.2mm and 6.0mm)
- The additional pressure compensation set that includes a membrane filter with 0.2μ m sized pores permits sterile pressure equalisation
- Unused ports can be sealed with a blanking cap (15123937)
- Components are fully interchangeable and compatible with both two and three port screwcaps
- Screw caps and components are temperature resistance to 140°C
- Autoclavable and dishwasher safe
Specifica
Sì | |
Ideal for chemistry and biotechnology laboratories | |
Due porte GL14 |
Polipropilene | |
45 mm | |
Tappo a vite GL45 |