Learn More
Gilson™ Sistema di ricarica PIPETMAN™ TOWERPACK™
Differenziazione dei modelli di puntale con rack codificati a colori e indicazione dei modelli di pipette Gilson compatibili. Sistema di ricarica Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™, disponibile in versioni autoclavabili e sterilizzate.
41.00€ - 64.00€
Specifica
Filtrato | Non-filtered |
---|---|
Colore | Trasparente |
Autoclavabile | Autoclavable |
Compatibilità | Universal Fit |
Stile punta | Standard |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10758944
![]() |
Gilson™
F167102 |
0.1 to 20 μL | Puntali per pipetta DL10 (puntale più lungo) da 0.1 a 20 μl 45 mm L Pipetman™ Diamond™ | Non sterile |
58.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10021902
![]() |
Gilson™
F167104 |
100 to 1000 μL | Puntali per pipetta D1000 da 100 a 1000 μl 66mm Pipetman L™ Diamond™ | Non sterile |
41.00€
pezzi 672 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10113532
![]() |
Gilson™
F167101 |
μ | μ™™ | Non sterile |
59.45€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10011902
![]() |
Gilson™
F167103 |
2 to 200 μL | Puntali per pipetta D200 da 2 a 200 μl 51mm Pipetman L™ Diamond™ | Non sterile |
56.80€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10387372
![]() |
Gilson™
F167201 |
0.1 to 10 μL | D10 0.1 to 10μL 30mm L Pipetman™ Diamond™ pipet tips | Sterile |
64.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10317522
![]() |
Gilson™
F167105 |
20 to 300 μL | Puntali per pipetta D300 da 20 a 300 μl 51mm Pipetman L™ Diamond™ | Non sterile |
49.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10347422
![]() |
Gilson™
F167202 |
0.1 to 20 μL | DL10 0.1 to 20μL 45mm L Pipetman™ Diamond™ pipet tips | Sterile |
64.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10718564
![]() |
Gilson™
F167203 |
2 to 200 μL | Puntali per pipetta D200 da 2 a 200 μl 51mm Pipetman L™ Diamond™ | Sterile |
55.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10235452
![]() |
Gilson™
F167204 |
100 to 1000 μL | Puntali per pipetta D1000 da 200 a 1000 μl 66mm Pipetman L™ Diamond™ | Sterile |
49.00€
pezzi 672 |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10728564
![]() |
Gilson™
F167205 |
20 to 300 μL | D300 20 to 300μL 51mm L Pipetman™ Diamond™ pipet tips | Sterile |
55.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- I rack sono dotati di codifica a colori per distinguere tra i diversi modelli di puntale e indicare i modelli di pipetta Gilson™ compatibili
- Disponibili in versioni autoclavabile e sterilizzata
- Per scatola Universal Reload (n. di No. F167100G, available separately)
- La versione sterilizzata di Tower Pack è avvolta singolarmente in plastica per uso medico, allo scopo di proteggere i puntali da contaminazioni
Specifica
Non-filtered | |
Autoclavable | |
Standard | |
Polipropilene |
Trasparente | |
Universal Fit | |
Sistema di ricarica delle pipette Tower Pack™ |