Learn More
Gilson™ PIPETMAN-startpakket
Bevat dozen met PIPETMAN™-punten van gecertificeerd kwaliteit, en andere handige accessoires. Gilson™ PIPETMAN™-startpakket met Single-pipethouders, COLORIS™-identificatieclips (verschillende kleuren) en een Gilson-gids voor pipetteren (behalve de kit voor grote volumes)
745.00 - 1130.00
Specificatie
Voor eenmalig gebruik | Reusable |
---|---|
Voor gebruik met | Manual Air Displacement Pipette |
Grip Type | Ergonomic |
Materiaal | Polypropylene |
Aantal kanalen | 1 |
Beschrijving
Bevat dozen van gecertificeerde PIPETMAN-punten en andere handige accessoires.- Enkele pipethouders
- COLORIS™-identificatieclips (gemengde kleuren),
- Gilson-gids voor pipetteren (behalve de kit voor grote volumes)
Specificatie
Reusable | |
Ergonomic | |
1 | |
Non-sterile | |
3 Years | |
Certified Quality |
Manual Air Displacement Pipette | |
Polypropylene | |
Pipetman | |
Pipetteman™ startpakket | |
30.5 cm |