Learn More
Gilson™ Pipette a spostamento positivo MICROMAN™
Accuratezza e precisione garantite durante il pipettaggio di liquidi difficili da gestire; massima protezione contro le contaminazioni incrociate. Le pipette a portata elevata Gilson™ MICROMAN™ sono da 3 a 4 volte migliori rispetto a una pipetta a cuscinetto d'aria per il pipettaggio di liquidi viscosi o volatili.
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Numero di canali | 1 |
Tipo | Pipette a spostamento positivo |
Da utilizzare con (applicazione) | Pipettaggio di liquidi densi e viscosi |
Descrizione
- Il pistone si trova all'interno del puntale o del capillare per impedire la contaminazione della pipetta
- Il pulsante con codifica a colori consente di identificare con facilità i vari modelli
- Pulsante a doppia funzione che espelle anche i capillari-pistoni
- Comoda impugnatura in PVDF resistente agli agenti chimici aggressivi
- Misurazione precisa dei liquidi ad alta pressione di vapore senza perdite o deterioramento del puntale
- I modelli M10 e M100 sono completamente autoclavabili
Specifica
Sì | |
1 | |
Pipette a spostamento positivo | |
Pipettaggio di liquidi densi e viscosi |