Learn More
Extech General-Purpose RTD Temperature Probe
General-Purpose RTD Temperature Probe for use with FAMEs, pesticides, pharmaceuticals, phenols.
Marca:  Extech 26842-42
Codice prodotto. 13437029
  • 173.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Compatible with Extech models SDL200, Oyster-10/15/16 meters, 407227/407228, and PH210 depending on the probe.
  • Expand the capabilities of your temperature meter with additional probes for a variety of different applications.
Specifica
Specifica
Probe
General-purpose
-40°F to +932°F
-40°C to +500°C