Learn More
Innocal™ NIST-Traceable Calibration for Peristaltic Pump Drive
NIST-Traceable Calibration report with data for Peristaltic Pump Drive.
Marca:  Innocal™ 17050-01
Codice prodotto. 13218169
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Regular calibration helps you meet ISO, EPA, GLPs/GMPs and other quality standards.
  • Ensure precision in your process.
  • More accurate volumes, better system control.
  • Technicians can calibrate a peristaltic pump drive to ensure accurate rotation per minute (rpm) output.
Specifica
Specifica
Peristaltic Pump Drive
NIST-Traceable Calibration
Ensure precision in your process.